Learn More
DWK Life Sciences Kim-Kap™ Einweg-Verschlüsse
In naturfarben (transparent) oder vier verschiedenen Farben lieferbar
Marke:  DWK Life Sciences 73663-20
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10507045
  • 156.00 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Erhältlich in naturfarben (durchsichtig) oder in vier anderen Farben
  • Für Kulturröhrchen mit glattem Rand
  • Inhalt bleibt auch ohne Baumwollstöpsel steril
  • Aus Polypropylen
  • Autoklavierbar
Die Verschlüsse für 38 mm Außendurchmesser sind für Kulturkolben mit Schikanenboden vorgesehen.
Spezifikation
Spezifikation
Verschluss
Polypropylen
Non-sterile
Ja
Autoklavierbar
Grün
20 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende