Learn More
DWK Life Sciences Kim-Kap™ Einweg-Verschlüsse
In naturfarben (transparent) oder vier verschiedenen Farben lieferbar
Marke:  DWK Life Sciences 73660-25
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.78300kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11760734
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Erhältlich in naturfarben (durchsichtig) oder in vier anderen Farben
  • Für Kulturröhrchen mit glattem Rand
  • Inhalt bleibt auch ohne Baumwollstöpsel steril
  • Aus Polypropylen
  • Autoklavierbar
Die Verschlüsse für 38 mm Außendurchmesser sind für Kulturkolben mit Schikanenboden vorgesehen.
Spezifikation
Spezifikation
Verschluss
Polypropylen
Non-sterile
Ja
Autoklavierbar
Naturfarben
25 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende