missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Brand Colorware Messkolben der Klasse A
Auf den Hals aufgestrahlter einzelner Graduierungsring und beständiger matter Beschriftungsbereich, mit einem gewöhnlichen Bleistift beschreibbar
Marke: DWK Life Sciences 28014Y-50
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Für die Aufnahme mit Genauigkeitsklasse A kalibriert, jedoch ohne Seriennummer
- Normschliff-Glasstopfen im Lieferumfang enthalten
- Entwickelt für die Anforderungen der ASTM-Spezifikation E 288, Klasse A
Spezifikation
USP Typ I, ASTM E438, Typ I, Klasse A | |
Sonniges Gelb | |
Borosilikatglas | |
14,8 cm | |
Ja |
Glas | |
50 ml | |
5,8 in. | |
±0,05 ml | |
9 |