Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Mischzylinder Klasse B mit einfacher, metrischer Skala
Kalibriert auf Volumenaufnahme
Marke: DWK Life Sciences 20022-25
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Zeigen Sie die Emulsions- und Demulgierungseigenschaften von Ölen
- Bestimmen Sedimentationswerte von Fällungsmitteln
- Liefern Kondensat aus Destillationsverfahren
- Weiße Skala
- Ausgießtülle
- Sechseckiger Boden flach für Stabilität
- Die 10 ml-Größe verfügt über eine vergrößerte Trichteroberseite für einfaches Befüllen
- Die Größen 25 ml und größer haben Safegard™ Stoßstangen
Compliance
Entwickelt gemäß ASTM™ E 1272, Stil 1, Klasse B.
Spezifikation
Round | |
Graduated Cylinder | |
To Contain | |
ASTM E438, ASTM E1272, USP Typ I | |
B | |
Graduiert von 3 bis 25 ml | |
25 ml | |
Flacher Boden mit Sechskantfuß für Stabilität und Stoßstange, Ausgusstülle | |
0.5 ml |
± 0.3 ml | |
5.5 Zoll | |
White | |
Hexagonal | |
140 mm | |
Borosilikatglas | |
Für Behälter für das Kondensat aus Destillationsverfahren und Sedimentationswerte von Präzipitaten | |
Einzelne weiße metrische Skala | |
0.5 ml |