Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ Pure G3 sterile Latexhandschuhe
Beschreibung
Geeignet für Reinraumanwendungen. Kimberly Clark™ Kimtech Pure™ G3 sterile Latex-Handschuhe mit einem sich verjüngenden gerollten Bündchen und strukturiertem, rutschfestem Griff.
- Vollständig sterilisiertes Latexmaterial bietet einen hohen Kontaminationsschutz
- Handspezifische Einweghandschuhe in Naturfarben
- Texturierte Handfläche und Fingerspitzen verbessern Griffsicherheit und Tastempfindlichkeit
- Rollrand für mehr Festigkeit und weniger Reißen
- Einfaches An- und Ausziehen
- Hergestellt aus Latex, gammasterilisiert und ohne Puder
- Geeignet für sterile Reinräume der Klasse 10/ISO 4
Bestellinformation
In einer Reinraumumgebung der ISO-Klasse 5 paarweise verpackt. Mehrere Taschen für sauberes, aseptisches Anziehen; 20 Paare mit mehreren Taschen pro Packung.