Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ Pure G3 sterile Latexhandschuhe
249.11 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21679" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
347.93 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22916" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21679" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
347.93 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22916" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Beschreibung
Die sterilen, handspezifischen Latexhandschuhe eignen sich zum Tragen von zwei Handschuhpaaren und bieten sanften Schutz.Empfohlen für Reinräume der Klasse 10/ISO 4 oder höher.
- Vollständig sterilisiertes Latexmaterial bietet einen hohen Kontaminationsschutz
- Handspezifische Einweghandschuhe in Naturfarben
- Texturierte Handfläche und Fingerspitzen verbessern Griffsicherheit und Tastempfindlichkeit
- Rollrand für mehr Festigkeit und weniger Reißen
- Einfaches An- und Ausziehen
- Hergestellt aus Latex, gammasterilisiert und ohne Puder
- Geeignet für sterile Reinräume der Klasse 10/ISO 4
Bestellinformation
In einer Reinraumumgebung der ISO-Klasse 5 paarweise verpackt. Mehrere Taschen für sauberes, aseptisches Anziehen; 20 Paare mit mehreren Taschen pro Packung.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM D3577, ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005., ASTM D5712 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN ISO 374-1:2016; EN 374-4:2003; EN ISO 374-5:2016 |
Cleanroom Class | Klasse 10/ISO 4 |
AQL | 1,5 |
Farbe | Naturfarben |
Einwegprodukt | Ja |
Oberflächenbehandlung außen | Vollständig texturiert |
Hand | Spezifisch |
Material | Latex |
Gepudert | Puderfrei |