Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ Pure G3 sterile Latexhandschuhe
Beschreibung
Die sterilen, handspezifischen Latexhandschuhe eignen sich zum Tragen von zwei Handschuhpaaren und bieten sanften Schutz.Empfohlen für Reinräume der Klasse 10/ISO 4 oder höher.
- Für Reinräume der ISO Klasse 3 oder höher empfohlen.
- Ausgezeichnete Festigkeit und Langlebigkeit
- Minimale Ermüdung dank hoher Flexibilität
- Maximale Feinfühligkeit und hoher Tragekomfort
- Geringer Latexproteingehalt — ≤50 μg Gesamtgehalt an wasserextrahierbarem Protein pro Gramm
- Für aseptisches Überziehen verpackt
- Mit gerolltem Bündchen und strukturierter, rutschfester Grifffläche
- Handspezifische Paare
- Dicke der Fingerspitzen: 8.7 Thou
- Länge: 12 in. (30.5 cm)
- Gammabestrahlt bis auf einen Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL) von 10-6
- Naturfarben
Bestellinformation
In einer Reinraumumgebung der ISO-Klasse 5 paarweise verpackt. Die Verpackung in Polyhüllen gewährleistet ein sauberes, antiseptisches Anlegen, 20 Stück paarweise in einer Packung.