Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech Pure™ G3 sterile Nitril-Handschuhe
Die G3 Nitrilhandschuhe verfügen über eine strukturierte Oberfläche und bieten verbesserten sterilen Reinraumschutz für eine Vielzahl von Kontaminanten in kritischen Umgebungen der Klasse 10/ISO 4. Die handspezifischen Paare eignen sich für Mitarbeiter und Techniker in der Herstellung von Medizinprodukten oder Pharmazeutika sowie in Forschungslaboren.
Marke: Kimberly-Clark Professional™ HC61165
309.86 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21638" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.14340kg
Beschreibung
- Aus weißem Nitril, validiert mit einem Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL-Wert) von 10-6, in einer Reinraumverpackung
- Das vollständig sterilisierte Material bietet einen zertifizierten, hohen Kontaminationsschutz gegen Partikel, Mikroorganismen, Viren, zytotoxische Arzneimittel und Spritzer von Chemikalien
- Handspezifische Einweghandschuhe bieten ein hohes Maß an Sauberkeit
- Texturierte Fingerspitzen verbessern den Griff und die taktile Empfindlichkeit für sicherere und effizientere Prozesse
- Gerolltes Bündchen für mehr Festigkeit und weniger Reißen
- Enthält kein Naturkautschuklatex, Silikon oder Puder, wodurch das Risiko von Hautreizungen verringert wird
Bestellinformation
In Polyethylen eingeschlagen und verpackt und daher für den Einsatz in Reinräumen geeignet. Verpackt in einem Reinraum der ISO - Klasse 5. Analyse- und Strahlungszertifikate sind lieferbar.