Learn More
DWK Life Sciences 20 ml-Szintillationsfläschchen aus Glas mit Schraubgewinde
Artikelnummer. 10278244 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Material (Auskleidung):
Folie/Kork
Keine
Metallfolie
Poly-Seal-Kegel
Polyethylenschaum
Zellstoff-unterstützte Folie
Verschlussmaterial:
Harnstoff
Keine
Polypropylen
Verschlusstyp:
Folie mit Korkrückseite
Mit Schraubverschluss
Nicht enthalten
Schraubverschluss
Verschlussgröße:
22 mm
24 mm
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10278244
Marke: DWK Life Sciences 7450320
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Aus klarem KG-33 Borosilikatglas
Aus durchsichtigem KG-33-Borosilikatglas
Verschiedene Deckelmaterialien und Beschichtungen erhältlich.
Bestellinformation
Fläschchen werden in Zellschalen mit alphanumerischen Koordinaten verpackt, um eine schnelle und einfache Identifizierung zu ermöglichen. Die Tabletts sind eingeschweißt, um Reinheit zu gewährleisten. Jedes Tablett enthält 100 Fläschchen, fünf Tabletts pro Karton. Die Kappen werden in Polyethylen-Beuteln mit jeweils 100 Stück geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Auskleidung) Folie/Kork
Farbe Weiß
Außendurchmesser (metrisch) 27 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 20 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schnelle und einfache Erkennung
Anzahl pro Packung 500
Verpackungsart Folienverpackung
Volumen (angloamerikanisch) 0,67 oz.
Verschlussmaterial Harnstoff
Verschlusstyp Folie mit Korkrückseite
Höhe (metrisch) 57 mm
Zertifizierung/Konformität ASTM E438
Verschlussgröße 24 mm