Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Viereckige Kolben der Klasse A
Kalibriert “auf Volumenaufnahme”
Marke: DWK Life Sciences 28040-100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Zur maximalen Ausnutzung von kleinem Stauraum
- Beschriftungsflächen
- 25 bis 35 % geringere Stellfläche als herkömmliche Kolben
- Das zusätzliche Gewicht und die quadratische Form erhöhten die Standfestigkeit
- Mit Stopfen mit Standardverjüngung
Compliance
Genauigkeit nach erneutem Test innerhalb der ASTM™ Toleranzwerte gemäß den Angaben der Tabelle zu den Toleranzen der Klasse A. Gemäß den Anforderungen der ASTM-Spezifikation e288 für nicht seriengefertigte Produkte der Klasse A entwickelt.
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme | |
100 ml | |
7.67 Zoll | |
±0.08 ml |
Glas | |
Borosilikatglas | |
19.5 cm | |
13 |