Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Jodbestimmungskolben mit Stopfen aus PTFE
For analysis of dry shellac, varnishes, oils, fatty acids
400.86 € - 576.30 €
Spezifikation
Verschlussmaterial | PTFE |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Beschriftungsfläche | Matte Oberfläche, Keramik-Emaille-Markierung |
Verschlussgröße | 22 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11823133
|
DWK Life Sciences
27200500 |
500 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11813133
|
DWK Life Sciences
27200250 |
250 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11803133
|
DWK Life Sciences
27200125 |
125 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
For analysis of dry shellac, varnishes, oils, fatty acids
250 ml-Größe
- Zur Analyse von trockenen Schellack-Lackierungen gemäß ASTM™ D 29
- Zum Bestimmen des Jodgesamtwerts von Ölen, Fettsäuren und dickflüssigen Ölen gemäß ASTM D 1541
- Zum Testen von Trockenölen für die Verwendung in Farben und Lacken gemäß ASTM D 555
Compliance
Entwickelt für die Anforderungen von ASTM E 1404, Typ II, Klasse 3
Spezifikation
PTFE | |
Borosilikatglas | |
Matte Oberfläche, Keramik-Emaille-Markierung | |
22 |