Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Serialisierte/zertifizierte zylindrische Mikrokolben
Kalibriert “auf Volumenaufnahme”
Marke: DWK Life Sciences 28017A25
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Kalibriert auf Volumenaufnahme
- Mit permanent aufgebrachter individueller Seriennummer
- Individuell kalibriert und zertifiziert im Vergleich zu Geräten mit einer Kalibrierung gemäß NIST™
- Die zylindrische Form gewährleistet ein besseres Mischen und Entleeren
- Einfachere Entnahme von Proben mit Pipetten
- Hohe Standfestigkeit dank breiter Basis
- Mit Beschriftungsfläche
- Mit geschliffenem Glasstopfen
- Die Größen 1 und 2 ml werden mit einem Stopfen mit Standardverjüngung 8geliefert, die Größe 10 ml mit einem Stopfen mit Standardverjüngung 9
Compliance
Entsprechend den Anforderungen der ASTM™ E 237, Klasse A für Serienfertigung entwickelt.
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme | |
Glas | |
Borosilikatglas | |
15.3 cm | |
Ja |
Klasse A, USP-Typ I, ASTM E438, E237 | |
25 ml | |
6.02 Zoll | |
±0.03 ml | |
9 |