Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ 58 °-Zusatztrichter mit kurzem Schaft
Die Schüsseln sind für eine schnelle Filterung in einen exakten Winkel gepresst
249.00 € - 527.00 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Stiel | Oberer Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) Stiel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Stiel | Oberer Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) Stiel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10175414
|
DWK Life Sciences
2895055 |
36 ml | 0.8 cm | 5.5 cm | 6.3 cm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10053394
|
DWK Life Sciences
2895035 |
8 mL | 6,5 mm | 35mm | 5 cm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
Die Schüsseln sind für eine schnelle Filterung in einen exakten Winkel gepresst
- Schwere, gleichmäßige Wände
- Verstärkte Rollbündchen
- Feuerpolierte Enden
Spezifikation
Borosilikatglas |