Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Inkubationskolbenstopfen und Mittel-Well
Der Gummistopfen am Kolbenseitenhals sorgt für eine sichere Doppeldichtung
Marke: DWK Life Sciences 882311-0000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Seitenhals-Kolbenstopfen
- Der Gummistopfen am Kolbenseitenhals sorgt für eine sichere Doppeldichtung
- Der Seitenhalsstopfen kann mit einer Spritzennadel durchstochen werden
- Stopfen geeignet für 10 und 25 ml-Kolben
Bestellinformation
Die Stopfen oben und am Seitenhals sind nicht austauschbar.
Spezifikation
Gummi | |
Exzentrisches Loch | |
144 | |
Stopfen für Manschetten |