Learn More
DWK Life Sciences Inlet filter for 1/8inch O.D Ultra-Ware Standard
Einlassfilter für 0.125 Zoll Außendurchmesser Schlauchmaterial
Marke: DWK Life Sciences 953916-0000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Kontes™ Lösemittel-Einlauffilter aus Edelstahl
Spezifikation
CTFE-Mutter | |
Einlassfilter | |
0,125 in. ADSchläuche |
2 μm | |
Edelstahl |