Learn More
DWK Life Sciences Serologische Wheaton™ Einwegpipetten aus Polystyrol in Kanister
Artikelnummer. 16438955 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 mL
10 ml
Packungsgröße:
500 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
16438955 10 ml 500 Stück
16448955 1 ml 500 Stück
16458955 2 ml 500 Stück
16468955 5 mL 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16438955 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 5670010110
Outlet Corner
Verwenden Sie den Aktionscode 28080
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Massentests und serologische Untersuchungen.
  • Kalibriert auf Volumenabgabe über die Spitze
  • Verfügt über zwei Ringe nahe der Oberseite
  • Durch Bestrahlung sterilisiert
  • Bedruckt mit chemisch beständiger schwarzer organischer Tinte
Spezifikation
Genauigkeit ±0,20 ml
Aspiratorstopfen Ja
Kalibriert Ja
Kalibrierung Volumenabgabe
Material Kunststoff
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Massentests und serologische Arbeiten
Skala Ja
Graduierungsfarbe Gelb
Graduierungen 0,1 ml
Graduierungsart Bidirektionale, negative Abstufungen
Negative Graduierungen 3 ml
Menge 500/Karton
Toleranz ±0.2 ml
Verpackungsart Kanister
Volumen (angloamerikanisch) 0.33 oz.
Volumen (metrisch) 10 ml
Typ Serologische Pipette
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Farbcode Orange