Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ serologische Einweg-Pipetten aus Polystyrol in Kanister
Alle ansehen Wheaton Science Products ProdukteBeschreibung
- Kalibriert auf Volumenabgabe über die Spitze
- Verfügt über zwei Ringe nahe der Oberseite
- Durch Bestrahlung sterilisiert
- Bedruckt mit chemisch beständiger schwarzer organischer Tinte
Spezifikation
Spezifikation
| Aspiratorstopfen | Ja |
| Material | Kunststoff |
| Sterilität | Steril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Gewebekulturarbeiten, Massentests und serologische Arbeiten |
| Skala | Ja |
| Graduierungen | 0,1 mL |
| Negative Graduierungen | 2 mL |
| Menge | 500/Karton |
| Toleranz | ±0,1 ml |
| Verpackungsart | Kanister |
| Mehr anzeigen |