Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ NMR-Septumverschlüsse für Probenröhrchen
Für 5 mm-, 7 mm- und 10 mm-NMR-Röhrchen
141.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Septa |
---|---|
Material | Naturkautschuk |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bietet Einstichstelle für die Zugabe von Spritzen oder Kanülen und eignet sich als Verschluss oder zur Probenausgasung |
Produktcode | Marke | Farbe | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12164001
|
DWK Life Sciences
897098-0005 |
Rot | 5 mm dünnwandiges NMR-Probenröhrchen |
141.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Für 5 mm-, 7 mm- und 10 mm-NMR-Röhrchen
Weicher Naturkautschuk ermöglicht ein einfaches Eindringen mit einer Spritzennadel
- Doppeldichtung, Innenrohr und Außenhülse
- Ideal für dünnwandige Röhrchen
- Einstichstelle für die Zugabe von Spritzen oder Kanülen
- Nützlich als Verschluss oder zur Probenausgasung
Spezifikation
Septa | |
Naturkautschuk | |
Bietet Einstichstelle für die Zugabe von Spritzen oder Kanülen und eignet sich als Verschluss oder zur Probenausgasung |