Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Serumverschlüsse mit geraden Seiten
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
- Zur Verwendung mit 13 und 20 mm-Serumflaschen und -fläschchen
- Die universelle graue Chlorobutyl-Formulierung erfüllt die USP-, EP- und JP-Anforderungen für weltweit vermarktete pharmazeutische Produkte
- Keine Weichmacher, 2-Mercapto-Benzothiazol, Nitrosamin-Vorläufer oder Naturkautschuklatex enthalten
- Geeignet für wässrige Lösungen mit einem pH-Bereich von 2 bis 10
- Die PTFE-Beschichtung verbessert die chemische Kompatibilität und minimiert die Oberflächenwechselwirkungen
Bestellinformation
Härtegrad 50.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | USP, EP, JP |
| Beschreibung | Latexfrei |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Anwendungen in der Forschung und pharmazeutischen Verpackung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 20 mm GPI Aluminiumdichtung |
| Härte | 50 Härtegrad |
| Menge | 100/Cs. |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Farbe | Grau |
| Diameter (Metric) Bottom | 13 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 20 mm |
| Mehr anzeigen |