missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Gerade Serumstopfen

Artikelnummer. p-78890
Change view
Click to view available options
Material:
Chlorbutylkautschuk, PTFE
Außendurchmesser (metrisch):
13 mm
20 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Material Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10632174 Chlorbutylkautschuk, PTFE 20 mm 100 Stück
15715873 Chlorbutylkautschuk, PTFE 13 mm 100 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10632174

Marke: DWK Life Sciences 73811T21

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für Anwendungen in der Forschung und pharmazeutischen Verpackung

  • Zur Verwendung mit 13 und 20 mm-Serumflaschen und -fläschchen
  • Die universelle graue Chlorobutyl-Formulierung erfüllt die USP-, EP- und JP-Anforderungen für weltweit vermarktete pharmazeutische Produkte
  • Keine Weichmacher, 2-Mercapto-Benzothiazol, Nitrosamin-Vorläufer oder Naturkautschuklatex enthalten
  • Geeignet für wässrige Lösungen mit einem pH-Bereich von 2 bis 10
  • Die PTFE-Beschichtung verbessert die chemische Kompatibilität und minimiert die Oberflächenwechselwirkungen

Bestellinformation

Härtegrad 50.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität USP, EP, JP
Beschreibung Latexfrei
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Anwendungen in der Forschung und pharmazeutischen Verpackung
Zur Verwendung mit (Geräte) 20 mm GPI-Aluminium-Dichtungsoberfläche
Härte 50 Härtegrad
Farbe Grau
Außendurchmesser (metrisch) 20 mm
Material Chlorbutylkautschuk, PTFE
Produkttyp Stopfen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.