Learn More
DWK Life Sciences N-51A Fläschchen aus Borosilikatglas mit Rand am Flaschenhals und Verschluss aus Polyethylen (nicht befestigt)
OPTICLEAR™ Fläschchen mit verstärktem Hals eignen sich hervorragend zur Verpackung von Arzneimitteln. In vielen verschiedenen Füllvolumen (4, 12 und 20 ml) in Packungen zu je 72 Stück erhältlich.
Marke: DWK Life Sciences 60975L-1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.90000kg
Beschreibung
OPTICLEAR™ Fläschchen mit verstärktem Hals eignen sich hervorragend zur Verpackung von Arzneimitteln. In vielen verschiedenen Füllvolumen (4, 12 und 20 ml) in Packungen zu je 72 Stück erhältlich.
- Fassungsvermögen 4 ml/1 Dram: Höhe 45 mm, Außendurchmesser 15 mm, Kartons mit 864 Stück
- Fassungsvermögen 12 ml/3 Dram: Höhe 50 mm, Außendurchmesser 21 mm, Kartons mit 432 Stück
- Fassungsvermögen 20 ml/5 Dram: Höhe 55 mm, Außendurchmesser 27 mm, Kartons mit 216 Stück
Spezifikation
B | |
15 mm | |
4 ml | |
Kimble™ | |
Polyethylen | |
45 mm | |
USP Typ I, ASTM E438, Typ I, Klasse B |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
1 dr. | |
4 mL | |
Unten offener Stopfen | |
72/Packung | |
Fläschchen |