Learn More
DWK Life Sciences N-51A Fläschchen aus Borosilikatglas mit Rand am Flaschenhals und Verschluss aus Polyethylen (nicht befestigt)
OPTICLEAR™ Fläschchen mit verstärktem Hals eignen sich hervorragend zur Verpackung von Arzneimitteln.  In vielen verschiedenen Füllvolumen (4, 12 und 20 ml) in Packungen zu je 72 Stück erhältlich.
Marke:  DWK Life Sciences 60975L-3
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15374768
  • 334.00 € / 432 Stück
Verfügbar ab: 08-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
OPTICLEAR™ Fläschchen mit verstärktem Hals eignen sich hervorragend zur Verpackung von Arzneimitteln.  In vielen verschiedenen Füllvolumen (4, 12 und 20 ml) in Packungen zu je 72 Stück erhältlich.
  • Die Hälse sind passgenau für Polyethylenverschlüssen gefertigt
  • Fläschchen und Verschlüsse sind sowohl in Packungen als auch in Kartons lieferbar
  • Zweiteilige Verschlüsse mit geschlossenem Boden
  • Hergestellt aus 51 Expansionsborosilikatglas in Erfüllung der Anforderungen nach USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse B
  • Optionen:
    • Fassungsvermögen 4 ml/1 Dram: Höhe 45 mm, Außendurchmesser 15 mm, Kartons mit 864 Stück
    • Fassungsvermögen 12 ml/3 Dram: Höhe 50 mm, Außendurchmesser 21 mm, Kartons mit 432 Stück
    • Fassungsvermögen 20 ml/5 Dram: Höhe 55 mm, Außendurchmesser 27 mm, Kartons mit 216 Stück
    Spezifikation
    Spezifikation
    B
    21 mm
    12 ml
    Kimble™
    Polyethylen
    50 mm
    USP Typ I, ASTM E438, Typ I, Klasse B
    Durchsichtig
    Borosilikatglas
    3.2 dr.
    12 mL
    Unten offener Stopfen
    72/Packung
    Fläschchen