Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ G3 Sterile weiße Handschuhe aus Nitril, handspezifisch
319.63 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21679" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
380.51 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22916" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21679" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
380.51 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22916" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Size: 9
Beschreibung
- Unübertroffene Kontaminationskontrolle und Reinheit.
- Entwickelt für den Schutz des Trägers und seiner Prozesse in zahlreichen regulierten Reinraumumgebungen.
- Die hochwertige weiße Nitrilkonstruktion macht die handspezifischen sterilen Handschuhe ideal für sterile Reinräume der Klasse EU GMP ISO 5 (Klasse A).
- Für risikoreiche Anwendungen ist ein steriler Kontaminationsschutz erforderlich, der für alle relevanten Anforderungen zertifiziert ist und gleichzeitig einen hervorragenden Komfort und eine taktile Kontrolle bietet, um die Sicherheit und Effizienz der Prozesse sicherzustellen.
- Das anwenderfreundliche Design und das weiße Nitrilmaterial schützen vor Chemikalienspritzern, Viren, zytotoxischen Medikamenten und Kontamination durch Mikroorganismen.
- Die puderfreien Handschuhe verfügen außerdem über eine texturierte Oberfläche für verbesserte Griffigkeit und Empfindlichkeit und sind für die doppelte Behandschuhung geeignet.
- Antistatik-getestet und ohne Naturlatex oder Silikon, wodurch das Risiko von Hautreizungen verringert wird.
- Diese weißen Nitrilhandschuhe sind mit einem SAL-Wert( Sterility Assurance Level) von 10-6 validiert und weisen einen Reinheitsgrad von max. 950 Partikeln >0.5 μm/cm2 und einen Endotoxingrad von max. 20 Einheiten/Paar auf.
- Die Handschuhe werden reinraumfertig geliefert; doppelt verpackt in Polyethylen-Beuteln, um die sichere und effiziente Durchführung Ihrer Prozesse und Arbeitsabläufe sicherzustellen.
- Lieferbare Größen: 6.0 – 10.0
- Verpackung: 10 Beutel à 20 Paar, weiße Handschuhe
Specifications
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001; CE CAT III; Category III PPE - CE Complex |
Farbe | White |
Oberflächenbehandlung außen | Fully Textured |
Hand | Specific |
Latex Free | Yes |
Material | Nitrile |
Gepudert | Powder Free |
Größe | 9 |
Sterilität | Sterile |
Zugfestigkeit | MPa 26 after aging, MPa 24 before aging |
Show More |