Learn More
Invitrogen™ Kinase Tracer 1710, 25 μM
Artikelnummer. 10468468 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10468468 25 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10468468 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PV6088
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Alexa Fluor™ Kinase Markierungssubstanz 1710 wird durch Zugabe eines mit Eu-markierten Anti-Tag-Antikörpers nachgewiesen.
  • Anregung/Emission (nm): 340/615, 665
  • Markierung oder Farbstoff: Alexa Fluor™ 647
  • Zielenzym: Kinasen (mehrere)
  • Validierte Kinasen: PIK3CA, ABL1, ABL1 E255K, ABL1 G250E, ABL1 Y253F, WNK3
  • Im LanthaScreen™ Eu-Kinase-Bindungsassay wird die Bindung eines Alexa Fluor™ Konjugats oder einer Markierungssubstanz wie der Kinase Markierungssubstanz 1710 an eine Kinase durch Zugabe eines mit Eu markierten Anti-Tag-Antikörpers nachgewiesen. Die Bindung des Markierungssubstanz & Antikörper an die Kinase führt zu einem hohen Grad an FRET, während der Austausch der Markierungssubstanz mit einem Kinase-Inhibitor zu einem Verlust von FRET führt. Im Gegensatz zu vielen Kinase-Aktivitäts-Assays ist dieser Assay ein einfacher Mischen-und-Ablesen-Assay ohne Entwicklungsschritte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay Kinase-Bindungsassay
Assay-Eingabe Biochemische Bindung/kinetisch
Inhalt und Lagerung Bei -20 °C lagern.
Anregung/Emission 340/615, 665
Zur Verwendung mit (Anwendung) TR-FRET
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten-Lesegerät
Format 384-Well-Platte
Marker oder Farbstoff Alexa Fluor™ 647
Menge 25 μl
Anzeigewert Kinetik
Versandbedingung Trockeneis
Zieleintrag ABL1 G250E, ABL1 E255K, ABL1 Y253F, ABL1, PIK3CA/PIK3R1, WNK3
Typ Kinase-Markierungssubstanz
Validierte Kinasen PIK3CA, ABL1, ABL1 E255K, ABL1 G250E, ABL1 Y253F, WNK3