Learn More
Invitrogen™ Kinase Tracer 199, 25 μM
Artikelnummer. 10275264
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10275264 25 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10275264 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PV5830
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Alexa Fluor™ Kinase Markierungssubstanz 199 wird durch Zugabe eines mit Eu-markierten Anti-Tag-Antikörpers nachgewiesen.
  • Farbe: Tiefrot
  • Anregung/Emission (nm): 340/665
  • Markierung oder Farbstoff: Alexa Fluor™ 647
  • Zielenzym: Kinasen (mehrere)
  • Validierte Kinasen: EGFR T790M L858R, EPHB4, KIT V654A, MAPK9 (JNK2), RIPK2
  • Im LanthaScreen™ Eu-Kinase-Bindungsassay wird die Bindung eines Alexa Fluor™ Konjugats oder einer Markierungssubstanz wie der Kinase Markierungssubstanz 199 an eine Kinase durch Zugabe eines mit Eu markierten Anti-Tag-Antikörpers nachgewiesen. Die Bindung des Markierungssubstanz & Antikörper an die Kinase führt zu einem hohen Grad an FRET, während der Austausch der Markierungssubstanz mit einem Kinase-Inhibitor zu einem Verlust von FRET führt. Im Gegensatz zu vielen Kinase-Aktivitäts-Assays ist dieser Assay ein einfacher Mischen-und-Ablesen-Assay ohne Entwicklungsschritte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay Kinase-Bindungsassay
Assay-Eingabe Biochemische Bindung/kinetisch
Farbe Fernrot
Inhalt und Lagerung Bei -20 °C lagern.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Anregung/Emission 340/665
Zur Verwendung mit (Anwendung) TR-FRET
Marker oder Farbstoff Alexa Fluor™ 647
Menge 25 μl
Versandbedingung Trockeneis
Zieleintrag MAPK8, EGFR, RIPK2, MAPK9, EGFR T790M L858R, MAPK14, MAPK10, EGFR L861Q, EGFR L858R.
Typ Kinase-Markierungssubstanz
Validierte Kinasen EGFR T790M L858R, EPHB4, KIT V654A, MAPK9 (JNK2), RIPK2