Learn More
HMC Europe Luftkühlung RL für vertikalen Autoklaven
Die automatische Luftkühlung verringert die Bearbeitungszeit bei stark beanspruchten Anwendungen.
Marke: HMC Europe 50002
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.00000kg
Beschreibung
Eine schnellere Kühlung optimiert den Arbeitsablauf in stark frequentierten Laboren und ist eine wichtige Sicherheitsmaßnahme. Beugt Verbrennungen und einem Herunterfallen und Zerbrechen von Glaswaren vor.Spezifikation
Häufige Sterilisation | |
HMC-HV Autoklav | |
Luftkühlung |