Learn More
HMC Europe Luftfilter für vertikalen Autoklaven
Abluftfilter. Sicherheit für Mensch und Umwelt. Option zur sicheren, emissionsfreien Sterilisation von hochinfektiösen Keimen und gentechnisch veränderten Materialien. Nicht für Anwendungen, die eine FDA-Zulassung erfordern.
Marke: HMC Europe 51011
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Während der Entlastungsphase verdrängt der Dampf nicht sterilisierte Restluft aus der Kammer und leitet sie durch ein Filtersystem. Die Umgebungsluft ist während des laufenden Zyklus vor Kontamination geschützt. Selbstverständlich wird der Abluftfilter in Reihe sterilisiert. Aufgrund des Designs ist die Kondensatsterilisation eine Selbstverständlichkeit. Kondensat, das ausfällt, fließt zurück in die Kammer und wird sterilisiert. Die Entladung kann sicher erfolgen.Spezifikation
Sterilisation der Abluft | |
HMC-HG Autoklav | |
Abluftfilter |