Learn More
HMC Europe Vertikale Körbe für Autoklaven
Analysensiebe aus Edelstahl mit Drahtgewebe und Tragegriff
Marke:  HMC Europe 50009
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10194052
  • 444.14 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zur Verwendung mit den Autoklaven HMC-HG und HMC-HV
Spezifikation
Spezifikation
15.35 Zoll
29 gal.
HV 110 Autoklav
380 mm
Edelstahl
39 cm
110 l
14,96 in.
Stapelbarer Korb
390 x 380 mm