Learn More
HMC Europe Vertikale Körbe für Autoklaven
Analysensiebe aus Edelstahl mit Drahtgewebe und Tragegriff
Marke: HMC Europe 51009
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Zur Verwendung mit den Autoklaven HMC-HG und HMC-HV
Spezifikation
345 mm | |
305 mm | |
33,8 cm | |
80 l (gesamt), 50 l (nominal) | |
9 in. | |
Drahtgitterkorb | |
338 x 235 mm |
Drahtgitterkorb | |
13.3 Zoll | |
13.2/21.13 gal. | |
HG 50/80 Autoklav | |
235 mm | |
Edelstahl |