Learn More
HMC Europe Vertikale Körbe für Autoklaven
Analysensiebe aus Edelstahl mit Drahtgewebe und Tragegriff
Marke: HMC Europe 50007
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Zur Verwendung mit den Autoklaven HMC-HG und HMC-HV
Spezifikation
11 Zoll | |
13.2 gal. | |
HV 50 Autoklav | |
22,5 cm | |
Edelstahl |
28 cm | |
50 l | |
8,85 in. | |
Stapelbarer Korb | |
280 x 225 mm |