Learn More
HMC Europe Vertikale Körbe für Autoklaven
Analysensiebe aus Edelstahl mit Drahtgewebe und Tragegriff
Marke: HMC Europe 51019
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.99000kg
Beschreibung
Für die Verwendung mit den Autoklaven HMC-HG und HMC-HV
Spezifikation
315 mm | |
33.8 cm | |
80 l (gesamt), 50 l (nominal) | |
12,2 in. | |
Drahtgitterkorb | |
345 x 310 mm |
13.3 Zoll | |
13.2/21.13 gal. | |
HG 80 Autoklav | |
310 mm | |
Edelstahl |