Learn More
HMC Europe Vertikale Körbe für Autoklaven
Analysensiebe aus Edelstahl mit Drahtgewebe und Tragegriff
Brand: HMC Europe 50029
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Description
Zur Verwendung mit den Autoklaven HMC-HG und HMC-HV
Specifications
15.35 Zoll | |
22.45 gal. | |
HV 85 Autoklav | |
290 mm | |
Edelstahl |
39 cm | |
85 l | |
11,41 in. | |
Mit Auffangwanne | |
390 x 290 mm |