Learn More
HMC Europe Vertikale Körbe für Autoklaven
Analysensiebe aus Edelstahl mit Drahtgewebe und Tragegriff
Marke: HMC Europe 50006
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Für die Verwendung mit den Autoklaven HMC-HG und HMC-HV
Spezifikation
8.85 in. | |
6.6 gal. | |
HV 25 Autoklav | |
250 mm | |
Edelstahl |
22.5 cm | |
25 l | |
9,8 in. | |
Stapelbarer Korb | |
225 x 250 mm |