Learn More
HMC Europe Vertikale Körbe für Autoklaven
Analysensiebe aus Edelstahl mit Drahtgewebe und Tragegriff
Marke:  HMC Europe 50008
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10769754
  • 443.67 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für die Verwendung mit den Autoklaven HMC-HG und HMC-HV
Spezifikation
Spezifikation
15.35 Zoll
22.45 gal.
HV 85 Autoklav
29 cm
Edelstahl
39 cm
85 l
11,41 in.
Stapelbarer Korb
390 x 290 mm