Learn More
HMC Europe Vertikale Körbe für Autoklaven
Analysensiebe aus Edelstahl mit Drahtgewebe und Tragegriff
Marke: HMC Europe 51010
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Description
Zur Verwendung mit den Autoklaven HMC-HG und HMC-HV
Specifications
13.3 Zoll | |
13.2/21.13 gal. | |
HG 50/80 Autoklav | |
220 mm | |
Edelstahl |
33.8 cm | |
80 l (gesamt), 50 l (nominal) | |
8,66 in. | |
Drahtgitterkorb mit Boden | |
345 x 220 mm |