Learn More
MedChemExpress Kinetensin
Spezifikation
Spezifikation
| Reinheit | 99.21% |
| CAS | 103131-69-7 |
| Inhalt und Lagerung | Protect from light, stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekulargewicht | 1172.38 g/mol |
| Produkttyp | Natural Products |
| Menge | 1 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Löslichkeit | DMSO : 100 mg/mL (85.30 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Kinetensin (human) |