Learn More
Kinetin, MedChemExpress
Beschreibung
Kinetin (N6-furfuryladenine) belongs to the family of N6-substituted adenine derivatives known as cytokinins, which are plant hormones involved in cell division, differentiation and other physiological processes. Kinetin has anti-aging effects.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kinetin |
| CAS | 525-79-1 |
| Farbe | Light Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C10H9N5O |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 6-Furfuryladenine N6-Furfuryladenine |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 33.33 mg/mL (154.87 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.65 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | C12=NC=NC(NCC3=CC=CO3)=C1N=CN2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 215.21 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?