Learn More
Kininogen 1 Antibody (KNG1/7422), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-44613-20ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30300767
  • 256.00 € / 20 Mikrogramm
Definieren Sie Ihre Immunologie-Forschung nach Ihren Bedingungen
Verwenden Sie den Aktionscode 24090
Alle Werbeaktionen anzeigen
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Kininogen 1 Monoclonal antibody specifically detects Kininogen 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kininogen 1
Monoclonal
0.2 mg/ml
10 mM PBS with 0.05% BSA
Mouse
Protein G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Immunohistochemistry
KNG1/7422
Unconjugated
Alpha-2-thiol proteinase inhibitor, BDK, BK, bradykinin, Fitzgerald factor, High molecular weight kininogen, HMWK, kininogen-1, Williams-Fitzgerald-Flaujeac factor
Recombinant fragment (around aa1-200) of human Kininogen 1 protein (Uniprot: P01042). Exact sequence is proprietary.
20 μg
Apoptosis, Immunology
3827
Store at 4⪚C.
IgG1 κ