missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Kisspeptin-10, human TFA

Artikelnummer. 16451908
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16451908 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16451908 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYP0254A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Kisspeptin-10, human TFA is a potent vasoconstrictor and inhibitor of angiogenesis. Kisspeptin-10, human TFA acts as a tumor metastasis suppressor via its receptor GPR54. Kisspeptin-10-GPR54 system plays an important role in embryonic kidney development. Kisspeptin-10/GPR54 signaling induces osteoblast differentiation via NFATc4-mediated BMP2 expression.

Spezifikation

Reinheit 98.1%
Inhalt und Lagerung Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Molekulargewicht 1416.46 g/mol
Produkttyp Peptides
Menge 5 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit DMSO : 100 mg/mL (70.60 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 4 mg/mL (2.82 mM∣Need ultrasonic)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.