Learn More
MedChemExpress Kisspeptin-10, human TFA
Spezifikation
Spezifikation
| Reinheit | 98.1% |
| Inhalt und Lagerung | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| Molekulargewicht | 1416.46 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Menge | 1 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Löslichkeit | DMSO : 100 mg/mL (70.60 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 4 mg/mL (2.82 mM∣Need ultrasonic) |