Learn More
Ansell Kleenex™ Handreiniger
Die Isolierung aus ungewebtem Filz sowie eine Wärmebarriere über die gesamte Länge sind für die kurzfristige Handhabung von Gegenständen bis 400°F konzipiert. Ansell™ Crusader™ Flex Handschuhe eignen sich für Branchen wie die Lebensmittelverarbeitung sowie die Verarbeitung von Glas und Metall.
Marke: Ansell 42-474_10
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.13500kg
Benachrichtigungen:
Für die kurzzeitige Handhabung von Objekten bis zu 400 °F (204 °C) entwickelt.
Beschreibung
- Die zweiteilige Ausführung beseitigt Außennähte und sorgt für verbesserten Fingerkomfort, Fingerfertigkeit und Flexibilität
- Die gebundene Nitrilbeschichtung schützt vor Rissen, Durchstichen, Abschürfungen und Schnitten
- Entwickelt für den intermittierenden Umgang mit trockenen Gegenständen bis 200 °C (400 °F)
- Verbesserte Greiffähigkeit beim Umgang mit trockenen oder öligen Oberflächen
- Konform mit den Anforderungen der FDA für den Umgang mit Lebensmitteln
- Schweißaufsaugendes Innenfutter aus Vliesstoff
- Asbestfrei
Spezifikation
EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III | |
Grau | |
Polyester | |
480 °F | |
2241 B | |
Stulpe | |
ActivArmr™ 42-474 |
Nitril | |
ANSI A2 | |
10 | |
250 °C | |
Handhabung von Teilen, Press-Spritzguss, Testen und Schweißen | |
Filz |
Kein Ersatz für Silikathandschuhe.