Learn More
KleenGuard™ Kleenguard* A20+ Schutzanzüge
Artikelnummer. 13474556
Click to view available options
Größe:
Klein
3 Extragroß
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. 13474556
Marke: KleenGuard™ 95150
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet allgemeinen Schutz vor Pulvern, größeren Fasern, radioaktivem Staub und chemischen Spritzern. Kimberly-Clark™ KLEENGUARD™ A20+ Overalls eignen sich perfekt für allgemeine Wartungs-, Reinigungs- und Bauversorgungszwecke.
  • Atmungsaktive, silikonfreie Overalls mit elastischer Kapuze, Beinabschlüssen und Handgelenken für Tragekomfort, Sicherheit und Stabilität
  • Zugelassen als komplexe persönliche Schutzausrüstung (Kategorie 3) – bietet Schutz gemäß den für Typ 5 und 6 laut CEN festgelegten Werten
  • Schützt vor Pulvern, größeren Fasern, radioaktivem Staub und Chemikalienspritzern
  • Geeignet für den Schutz vor Feststoffpartikeln und radioaktiver Partikelkontamination – EN1073-2
  • Silikonfrei, fusselarm und antistatisch behandelt – nach EN1149-5
  • Einwegschutzkleidung zur Verbesserung der Sicherheit und des Komforts in Bereichen mit hohem Risiko.  Reduziert Kontaminationen in kritischen Bereichen
  • Bietet vollständige Bewegungsfreiheit mit komfortablem Körperdesign
  • Ideal für allgemeine Fertigungs- und Wartungsarbeiten
  • Die dreifach genähten Nähte schützen mit einer leicht zu befestigenden Druckknopfleiste vorn vor dem Reißen
Spezifikation
Produkttyp Overalls
Größe Klein
Geschlecht Unisex
Einwegprodukt Single-use
Sterilität Non-sterile