Learn More
KleenGuard™ KleenGuard™
Artikelnummer. 11740684
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
20 Stück
25 Stück
Artikelnummer. 11740684
Marke: KleenGuard™ 96840
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Atmungsaktive Schutzanzüge von begrenzter Lebensdauer mit Kapuze und Sturmklappe für Atemschutzmaske. Ausgel. a. Tragekomf., Sicherh. + Reißfestigk. Antistatik- + allg. Schutz gegen Wasser- + Chemikalienspritzer, anderer Flüssigkeiten + gegen Staubpart. PSA Kat. III.
  • Zugelassen als komplexe persönliche Schutzausrüstung (Kategorie III) zum Schutz gegen die durch das CEN spezifizierten Gefahrenstufen Typ 5 & 6.
  • Bietet als Einweg-Produkt Antistatik-Schutz und generellen Schutz gegen Spritzer wasserbasierter Flüssigkeiten, Chemikalien oder anderer Flüssigkeiten sowie gegen Staubpartikel.
  • Geeignet zur Verwendung als Schutz gegen Feststoffpartikel und radioaktive Kontamination durch feste Partikel – EN 1073-2.
  • Silikonfrei, fusselarm und für Antistatik behandelt – gemäß EN 1149-5.
Spezifikation
Produkttyp A50 Atmungsaktiver Schutzanzug gegen Spritzer und Partikel
Größe XL
Geschlecht Unisex
Material Antistatisches SMS
Farbe Weiß
Einwegprodukt Reusable
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastic
Flaschenhalstyp Hooded
Hood Type Attached
Verschlusstyp 2-Wege-Reißverschluss
Saumtyp Genäht
Sterilität Unsteril
Schutzartklasse A50 PSA Kategorie III
Widerstand Perforation, Flame, Abrasion, Tears, Partikel, Flüssig
Länge (angloamerikanisch) 23,4 in.
Länge (metrisch) 60 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 13,816 lb.
Gewicht (metrisch) 6,28 kg