Learn More
KleenGuard™ Kleenguard™ antistatische Overalls mit Kapuze
Click to view available options
Größe:
Medium
Groß
Extragroß
2X-L
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
- Ergonomische Body-, Hauben- und Taillenform für Tragekomfort
- Daumenschlaufen verhindern Hochrutschen der Ärmel.
- Dreifache Innennähte für Schutz vor Verschleiß und Materialverfärbung
- Silikonfrei und antistatisch beschichtet für Arbeiten in entscheidenden Bereichen, zum Beispiel beim Malen und Lackieren oder bei empfindlichen Oberflächen
- Die äußere abriebfeste Schicht sorgt für Haltbarkeit, insbesondere beim Kriechen oder Reiben gegen Gegenstände wie Wände usw.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | General Purpose Coveralls |
| Größe | Medium |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | SMS Fabric |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Ja |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Verschlusstyp | Durchgehender Reißverschluss vorne |
| Mehr anzeigen |