Learn More
KleenGuard™ Kleenguard™ antistatische Overalls mit Kapuze
Artikelnummer. 13494556
Change view
Click to view available options
Größe:
Medium
Groß
Extragroß
2X-L
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
13494556 Extragroß 25 Stück
13414566 2X-L 25 Stück
13404566 Groß 25 Stück
13484556 Medium 25 Stück
4 options
Artikelnummer. 13494556
Marke: KleenGuard™ 95180
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt zum Schutz vor Partikeln, Fasern und leichten Sprühnebeln. Atmungsaktive Kimberly-Clark™ Kleenguard™ A20+ Partikelschutz-Overalls sind aus leichtem, atmungsaktivem SMS-Material gefertigt, das dem Körper bei der Aufrechterhaltung thermischen Gleichgewichts hilft.
  • Ergonomische Body-, Hauben- und Taillenform für Tragekomfort
  • Daumenschlaufen verhindern Hochrutschen der Ärmel.
  • Dreifache Innennähte für Schutz vor Verschleiß und Materialverfärbung
  • Silikonfrei und antistatisch beschichtet für Arbeiten in entscheidenden Bereichen, zum Beispiel beim Malen und Lackieren oder bei empfindlichen Oberflächen
  • Die äußere abriebfeste Schicht sorgt für Haltbarkeit, insbesondere beim Kriechen oder Reiben gegen Gegenstände wie Wände usw.
Spezifikation
Produkttyp General Purpose Coveralls
Größe Extragroß
Geschlecht Unisex
Material SMS Fabric
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Verschlusstyp Durchgehender Reißverschluss vorne
Saumtyp Genäht
Sterilität Steril
Rückenausführung Dehnbar
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 1073-2:2002, EN1149-1, CE mark, Type 5, Type 6
Latexfrei Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Wartung, Reinigungsdienste und Baugewerbe