Learn More
Kimberly-Clark™ KLEENGUARD™ Laborjacke
131.43 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21679" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
156.47 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22916" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21679" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
156.47 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22916" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
Beschreibung
- Zugelassen als komplexe persönliche Schutzausrüstung (Kategorie 3) – bietet Schutz gemäß den für Typ 5 und 6 laut CEN festgelegten Werten
- Die atmungsaktive Einweg-Schutzkleidung ist ausgelegt für maximalen Komfort und Sicherheit und bietet Antistatikschutz sowie allgemeinen Schutz gegen Spritzer auf Wasser- und Chemikalienbasis und Staubpartikel.
- Geeignet für den Schutz vor Feststoffpartikeln und radioaktiver Partikelkontamination – EN1073-2
- Silikonfrei, extrem fusselarm und antistatisch behandelt – nach EN 1149-5
- Ideal zum Schutz vor Pulvern, größeren Fasern und vor einer Vielzahl von Chemikalien zur Reduzierung von Kontaminationen in Bereichen von großer Bedeutung
- Geeignet für die Verwendung in Pharmaindustrie, Produktion, Versorgungsunternehmen, Elektronik, Landwirtschaft und Spritzlackierbereichen.
- Sturmklappe und -haube für einfachere Befestigung an einem Atemschutzgerät
Spezifikation
Produkttyp | Labormantel |
Größe | Größe 3X |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sehr guter Schutz vor Partikeln, radioaktivem Staub und Chemikalienspritzern |