Learn More
Thermo Scientific™ Klenow Fragment, exo– (5 U/μL)
Artikelnummer. 10669880 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1500 U
300 E
Packungsgröße:
1500 Einheiten
300 Einheiten
Artikelnummer. 10669880
Marke: Thermo Scientific™ EP0421
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Klenow Fragment, exo- ist das große Fragment der DNA-Polymerase I. Es zeigt eine 5'→3'-Polymerase-Aktivität, ihm fehlt aber die 3'→5'- und 5'→3'-Exonuklease-Aktivität.
Klenow Fragment, exo-, ist das große Fragment der DNA-Polymerase I. Es weist 5'→3' Polymeraseaktivität auf, es fehlen jedoch die 3'→5' und 5'→3' Exonukleaseaktivitäten der DNA-Polymerase I. Die 3'→5' Exonukleaseaktivität des Enzyms wird durch Mutationen im 3'→5'-Exonuklease-aktiven Zentrum eliminiert.
Highlights
  • Keine 3'→5'-Exonukleaseaktivität
  • Enthält modifizierte Nukleotide  (z. B. Cy3-, Cy5-, Rhodamin-, Aminoallyl-, Fluorescein-, Biotin-markierte Nukleotide)
  • Aktiv in Restriktionsenzym-, PCR- und RT-Puffern
Anwendungen
  • Random-primed DNA-Markierung
  • Markierung durch Fill-in 5'-Überhänge von dsDNA
  • Strangverdrängungsamplifikation (SDA)
  • DNA-Sequenzierung nach der Sanger-Methode
Hinweis
Klenow-Fragment, exo- wird nicht für DNA-Blunting-Reaktionen vor der DNA-Ligation empfohlen, da es häufig dem 3‘-Terminus des Blunt-End DNA-Substrats ein oder mehrere Extra-Nukleotide hinzufügt, ohne dabei der Matrize zu folgen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 5 U/μl
Polymerase DNA Polymerase I
Kompatibler Puffer Restriktionsenzym, PCR, RT-Puffer
Menge 300 E
Produkttyp Klenow-Fragment