Learn More
KLHL11 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA562944
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15710732
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: NSDDIDKQYR KEAYRYCAER KRWMLLPPMP QPRCRATACH VRIPYRYLHG TQRYPMPQNL MWQKDRIRQM QEIHRHALNM RRVPSSQIEC Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 100%, Rat - 100%.
Kelch-like protein 11, Subcellular location Secreted.
Spezifikation
Spezifikation
KLHL11
Polyclonal
Unconjugated
KLHL11
BC011167; FLJ10572; kelch like family member 11; kelch-like 11; kelch-like family member 11; kelch-like protein 11; KLHL11
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
55175
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9NVR0
KLHL11
Recombinant protein corresponding to Human KLHL11