Learn More
Apollo Scientific™ Klingen™ Klingen aus Carbonstahl
Click to view available options
Größe:
40 x 19 x 0.25 mm
40 x 19 x 0.3 mm
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
1a legierter Qualitätsstahl aus schwedischem Vormaterial. Mit Bügel.
Masse: 40/19/0,25mm
Masse: 40/19/0,25mm
Spezifikation
Spezifikation
| Klingenmaterial | Karbonstahl |
| Produkttyp | Objektträger |
| Größe | 40 x 19 x 0.25 mm |