missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KN-93 hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16482637
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16482637 50 mg 50 Milligramm
16479127 5 mg 5 Milligramm
16463476 25 mg -
16456548 10 mg -
16401529 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16482637 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15465A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress KN-93 hydrochloride is a cell-permeable, reversible and competitive inhibitor calmodulin-dependent kinase type II (CaMKII) with a Ki of 370 nM.

KN-93 hydrochloride is a cell-permeable, reversible and competitive inhibitor calmodulin-dependent kinase type II (CaMKII) with a Ki of 370 nM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material KN-93 hydrochloride
CAS 1956426-56-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H30Cl2N2O4S
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 31 mg/mL (57.67 mM) ∣H2O : 0.45 mg/mL (0.84 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES [H]Cl.O=S(C1=CC=C(OC)C=C1)(N(C2=CC=CC=C2CN(C/C=C/C3=CC=C(Cl)C=C3)C)CCO)=O
Molekulargewicht (g/mol) 537.5
Formelmasse 537.5
Reinheit (%) 99.92%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.